Learn More
Recipientes cónicos con tapa a presión Azlon™
Descripción
- Útiles recipientes cónicos de peso ligero con tapas de LDPE de ajuste hermético
- Buena resistencia química
- Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales |
| Incluye | Tapas de LDPE ajustadas |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 100/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 135 °C |
| Peso (métrico) | 3,13 kg |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |