Learn More
Azlon™ Recipientes cónicos con tapa a presión Azlon™
Código de producto. 12036902
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Incluye:
Tapa a presión
Tapas de LDPE ajustadas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
12036902 5000 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 25
12076892 125 mL Tapa a presión paquete de 250
12086892 250 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 250
12096892 400 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 100
12006902 1000 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 100
12016902 2000 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 50
12585087 2500 mL Tapas de LDPE ajustadas paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12036902 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor JWH5000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.80€
    167.04€ / paquete de 25
    Ahorro 39.76€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Fabricados en polipropileno químicamente resistente y esterilizables en autoclave a 121 °C, los recipientes cónicos Azlon™ con tapa a presión tienen asa para un transporte seguro. Su forma baja permite colocarlos en estantes, bancos de trabajo o durante el traslado. Las graduaciones permiten medir el volumen. Los tapones de las garrafas de 10 y 20 litros tienen guías de perforación moldeadas para instalar tubos de alimentación.
  • Útiles recipientes cónicos de peso ligero con tapas de LDPE de ajuste hermético
  • Buena resistencia química
  • Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más
  • Adecuado para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con USA regulaciones 
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 mL
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales
Incluye Tapas de LDPE ajustadas
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 25/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Peso (métrico) 5,43 kg
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 210 mm
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 200mm
Tipo de tapón Tapa a presión
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Forma redonda
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento