Learn More
Probeta de forma achaparrada de polipropileno Azlon™
Descripción
Características del diseño:
- El diseño achaparrado garantiza la estabilidad
- La exclusiva base autodrenante elimina la acumulación de agua durante el lavado en una lavadora automática de laboratorio, lo que elimina el derrame y la contaminación
- Las graduaciones moldeadas con sobreimpresión azul proporcionan durabilidad y visibilidad para la medición
- La base antisucción minimiza los derrames al levantar la probeta de la superficie húmeda
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Clase | Clase B |
| Báscula | azul |
| Diámetro (métrico) | 83 mm |
| Cantidad | 1 packs |
| Graduaciones | 20 ml |
| Color de escala | Azul |
| Base Type | Circular |
| Altura (métrico) | 285 mm |
| Mostrar más |