Learn More
Recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™
Código de producto. 12830347
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Cantidad:
24/paq.
36/paq.
48/paq.
72/paq.
Tamaño de la unidad:
24 PCS
36 PCS
48 PCS
paquete de 24
paquete de 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
12830347 60 ml 48/paq. 48 PCS
12046902 30 ml 72/paq. paquete de 72
12571496 125 ml 36/paq. 36 PCS
12594997 250 ml 36/paq. 36 PCS
12501486 500 ml 24/paq. 24 PCS
12545007 950 ml 24/paq. paquete de 24
12511486 1200 ml 24/paq. paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12830347 Proveedor Azlon N.º de proveedor JWP0060P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. Los recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™ son esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestir. Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y muc
  • Recipientes de boca ancha esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestimiento
  • Buena resistencia química
  • Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Transparente, Blanco
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales
Incluye Tapón de rosca sin revestimiento
Material Polipropileno
Cantidad 48/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Peso (métrico) 0,91 kg
Claridad Translúcido
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 47 mm
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Diámetro (métrico) 53 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca