Learn More
Probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas
Código de producto. 11383584
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11383584 25 ml 0,5 ml paquete de 10
11333594 1000 ml 10 ml cada uno
11303594 100 ml 1 ml paquete de 5
11373584 10 ml 0.2mL paquete de 10
11343594 2000 ml 20 ml cada uno
11940985 250 ml 2 ml cada uno
11950985 500 mL 5 ml cada uno
11393584 50 ml 1 ml paquete de 10
8 options
Código de producto. 11383584
Marca: Azlon CPB0025P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • La base hexagonal mejora la estabilidad
  • La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
  • El polipropileno ultratransparente proporciona una mayor visibilidad y resistencia química
  • Clase B
  • Conforme a ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ± 0,5 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Báscula Azul
Diámetro (métrico) 20 mm
Cantidad 10 packs
Graduaciones 0,5 ml
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 6,69 in
Altura (métrico) 170 mm
Tipo Probeta sin graduar