Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas
Product Code. 12070003
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Unit Size:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Graduaciones Unit Size
12070003 250 ml 2 ml cada uno
11323584 10 ml 0.2mL paquete de 10
10665705 100 ml 1 ml paquete de 5
10524355 1000 ml 10 ml cada uno
11333584 25 ml 0,5 ml paquete de 5
11363584 2000 ml 20 ml cada uno
10218024 500 ml 5 ml cada uno
10566455 - 1 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12070003 Supplier Azlon Supplier No. CT0250P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.92€
    13.50€ / paquete de 1
    Ahorro 5.42€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura. Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un
  • Las graduaciones en relieve moldeadas en la probeta transparente facilitan la medición a simple vista
  • La gran boquilla de vertido facilita la dispensación de líquidos
  • La base hexagonal antisucción y antideslizante garantiza la estabilidad
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
  • Conforme a ISO 6706
Specifications
Capacidad (métrico) 250 ml
Material PMP
Tolerancia ±2 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 42 mm
Cantidad 1 packs
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Redondo
Temperatura máx. (imperial) 275 °F
Para utilizar con (aplicación) Uso en alimentos y bebidas
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 315 mm
Tipo de producto Probeta graduada
Temperatura máxima 135 °C