Learn More
AZD8330, MedChemExpress
Código de producto. 16484958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484958 10 mg 10 miligramos
16461207 50 mg 50 miligramos
16457697 5 mg 5 miligramos
16445736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12058
MedChemExpress AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD8330
CAS 869357-68-6
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17FIN3O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo ARRY-424704 ARRY-704
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.81 mM)
SMILES IC1=CC(F)=C(C=C1)NC(N2C)=C(C=C(C2=O)C)C(NOCCO)=O
Peso molecular (g/mol) 461.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.23
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease