Learn More
AZD8186, MedChemExpress
Código de producto. 16467817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467817 5 mg 5 miligramos
16435098 10 mg 10 miligramos
16425826 100 mg 100 miligramos
16401337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12330
MedChemExpress AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD8186
CAS 1627494-13-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25F2N3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (76.51 mM)
SMILES O=C(C1=CC([C@H](NC2=CC(F)=CC(F)=C2)C)=C3C(C(C=C(N4CCOCC4)O3)=O)=C1)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 457.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.47
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease