Learn More
AZD7545, MedChemExpress
Código de producto. 16476978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476978 10 mg 10 miligramos
16447056 100 mg 100 miligramos
16443037 50 mg 50 miligramos
16429527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16082
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress AZD7545 is a potent, competitive, selective PDHK2 (pyruvate dehydrogenase kinase 2) inhibitor with IC50s of 36.8 nM, 6.4 nM for PDHK1 and PDHK2, respectively.
AZD7545 is a potent, competitive, selective PDHK2 (pyruvate dehydrogenase kinase 2) inhibitor with IC50s of 36.8 nM, 6.4 nM for PDHK1 and PDHK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD7545
CAS 252017-04-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18ClF3N2O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (96.06 mM)
SMILES O=C(N(C)C)C1=CC=C(S(=O)(C2=CC=C(NC([C@@](C)(O)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 478.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.87
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism