Learn More
AZD3988, MedChemExpress
Código de producto. 16440578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16440578 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16440578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50861
MedChemExpress AZD3988 is a diacylglycerol acyl transferase-1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 6, 5, 11 nM for human, rat, and mouse DGAT-1, respectively.
AZD3988 is a diacylglycerol acyl transferase-1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 6, 5, 11 nM for human, rat, and mouse DGAT-1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD3988
CAS 892489-52-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22F2N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (36.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1)[C@H](CC2)CC[C@@H]2CC(O)=O)C3=NN=C(NC4=CC=C(C(F)=C4)F)O3
Peso molecular (g/mol) 456.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism