Learn More
AZD3839 free base, MedChemExpress
Descripción
AZD3839 free base shows 14 and >1000-fold selectivity against BACE2 and cathepsin D, respectively. AZD3839 free base exhibits dose- and time-dependent lowering of plasma, brain, and cerebrospinal fluid Aβ levels in mouse, guinea pig, and non-human primate. AZD3839 free base can be used for the research of Alzheimer's disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZD3839 free base |
| CAS | 1227163-84-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H16F3N5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (289.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=C2C([C@](C3=CC=CC(C4=CN=CN=C4)=C3)(C5=CC(C(F)F)=NC=C5)N=C2N)=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 431.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.41 |
| Mostrar más |