Learn More
AZD3839 free base, MedChemExpress
Código de producto. 16481847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481847 50 mg 50 miligramos
16468377 5 mg 5 miligramos
16463356 25 mg 25 miligramos
16425688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13438
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress AZD3839 free base is a potent and selective orally active, brain-permeable BACE1 inhibitor (Ki=26 nM).
AZD3839 free base shows 14 and >1000-fold selectivity against BACE2 and cathepsin D, respectively. AZD3839 free base exhibits dose- and time-dependent lowering of plasma, brain, and cerebrospinal fluid Aβ levels in mouse, guinea pig, and non-human primate. AZD3839 free base can be used for the research of Alzheimer's disease.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material AZD3839 free base
CAS 1227163-84-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16F3N5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (289.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C2C([C@](C3=CC=CC(C4=CN=CN=C4)=C3)(C5=CC(C(F)F)=NC=C5)N=C2N)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 431.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.41
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.