Learn More
AZD3229 Tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16493206
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493206 25 mg 25 miligramos
16470997 50 mg 50 miligramos
16464708 10 mg 10 miligramos
16445536 100 mg 100 miligramos
16407427 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16493206
Marca: Medchem Express HY112802A
MedChemExpress AZD3229 Tosylate is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
AZD3229 Tosylate is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD3229 Tosylate
CAS 2248003-71-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H34FN7O6S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (153.44 mM)
SMILES COCCOC1=CC(F)=C2C(N=CN=C2NC3=CC=C(NC(CN4C=C(C(C)C)N=N4)=O)C=C3)=C1.CC5=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C5
Peso molecular (g/mol) 651.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 651.71
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease