Learn More
AZD3229, MedChemExpress
Código de producto. 16497417
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497417 5 mg 5 miligramos
16483206 25 mg 25 miligramos
16460997 50 mg 50 miligramos
16454708 10 mg 10 miligramos
16435536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112802
MedChemExpress AZD3229 is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
AZD3229 is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD3229
CAS 2248003-60-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26FN7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.55 mM)
SMILES COCCOC1=CC(F)=C2C(N=CN=C2NC3=CC=C(NC(CN4C=C(C(C)C)N=N4)=O)C=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 479.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.51
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease