Learn More
AZD2906, MedChemExpress
Código de producto. 16483236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483236 25 mg 25 miligramos
16465586 100 mg 100 miligramos
16457527 5 mg 5 miligramos
16424788 10 mg 10 miligramos
16411057 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113854
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD2906
CAS 1034148-15-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25FN4O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (271.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(N2N=CC3=CC(O[C@@H]([C@@H](NC(C4CC4)=O)C)C5=CC=C(N=C5)OC)=CC=C23)C=C1
Peso molecular (g/mol) 460.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.5
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation