Learn More
AZD1390, MedChemExpress
Código de producto. 16481129
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16481129 1 mg 1 miligramo
16424308 10 mg 10 miligramos
16403036 25 mg 25 miligramos
16400637 50 mg 50 miligramos
16417027 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16481129
Marca: Medchem Express HY109566
MedChemExpress AZD1390 is a potent, highly selective, orally bioavailable, brain-penetrant ATM inhibitor with an IC50 of 0.78 nM in cell.
AZD1390 is a potent, highly selective, orally bioavailable, brain-penetrant ATM inhibitor with an IC50 of 0.78 nM in cell.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD1390
CAS 2089288-03-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32FN5O2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.35 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N1C(C)C)N(C)C2=C1C3=CC(C4=CC=C(OCCCN5CCCCC5)N=C4)=C(F)C=C3N=C2
Peso molecular (g/mol) 477.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease