Learn More
AZD-5069, MedChemExpress
Código de producto. 16491879
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491879 1 mg 1 miligramo
16443706 25 mg 25 miligramos
16417948 10 mg 10 miligramos
16403887 50 mg 50 miligramos
16450408 5 mg 5 miligramos
16417746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491879 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19855
MedChemExpress AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-5069
CAS 878385-84-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22F2N4O5S2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 90 mg/mL (188.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCC1)(NC2=NC(SCC3=CC=CC(F)=C3F)=NC(O[C@H](C)[C@@H](O)CO)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 476.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.52
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death