Learn More
AZD-2461, MedChemExpress
Código de producto. 16491897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16491897 50 mg 50 miligramos
16486216 100 mg 100 miligramos
16485738 10 mg 10 miligramos
16408427 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16491897
Marca: Medchem Express HY13536
MedChemExpress AZD-2461 is a potent PARP inhibitor, with IC50s of 5 nM, 2 nM and 200 nM for PARP1, PARP2 and PARP3, respectively.
AZD-2461 is a potent PARP inhibitor, with IC50s of 5 nM, 2 nM and 200 nM for PARP1, PARP2 and PARP3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-2461
CAS 1174043-16-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (252.89 mM)
SMILES O=C1NN=C(CC2=CC=C(F)C(C(N3CCC(OC)CC3)=O)=C2)C4=C1C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 395.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.43
Porcentaje de pureza 97.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death