Learn More
AZD-0284, MedChemExpress
Código de producto. 16485716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485716 100 mg 100 miligramos
16471187 50 mg 50 miligramos
16417687 5 mg 5 miligramos
16404948 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120384
MedChemExpress AZD-0284 is a selective inverse agonist of the nuclear receptor RORγ. AZD-0284 has the potential for plaque psoriasis vulgaris and respiratory tract disorders treatment.
AZD-0284 is a selective inverse agonist of the nuclear receptor RORγ. AZD-0284 has the potential for plaque psoriasis vulgaris and respiratory tract disorders treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-0284
CAS 2101291-07-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18F6N2O5S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C(C)=O)CC2=C1C=CC(S(=O)(C)=O)=C2)NC3=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 524.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.43
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation