Learn More
AZ960, MedChemExpress
Código de producto. 16491049
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491049 1 mg 1 miligramo
16463958 10 mg 10 miligramos
16446677 5 mg 5 miligramos
16420317 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491049 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10411
MedChemExpress AZ960 is a potent and specific inhibitor of the JAK2 kinase with a Ki of 0.45 nM.
AZ960 is a potent and specific inhibitor of the JAK2 kinase with a Ki of 0.45 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ960
CAS 905586-69-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16F2N6
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (84.66 mM)
SMILES N#CC1=CC(F)=C(NC2=NNC(C)=C2)N=C1N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C
Peso molecular (g/mol) 354.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.36
Porcentaje de pureza 97.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease