Descripción
Axygen™ Las placas de pocillos profundos y de ensayo se utilizan para la recolección de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo. Fabricados en polipropileno, ofrecen una excelente resistencia química y soportan temperaturas de hasta -80 °C.
- Placa de pocillos profundos de 2,2 ml
- ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie
- La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
En la actualidad existe una alta demanda de este artículo. La fecha de disponibilidad publicada puede no ser actual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información actualizada sobre la disponibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Cuadrado |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo |
| N.º por caja | 25/caja |
| Mostrar más |