Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
BIOPHARMA
Product Code. 12527937 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Unit Size:
paquete de 50
Product Code. Color Unit Size
12527937 Transparente paquete de 50
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12527937 Supplier Axygen™ Supplier No. PDW500C
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Placa de pocillos profundos de 0,6 ml
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certificaciones/conformidad ANSI, SLAS 1-2004
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Color Transparente
    Material Polipropileno
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    RCF máx. 4000 x g
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 5/Paq.
    Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) - 80 °C