Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
BIOPHARMA
Código de producto. 12517937 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12517937 Transparente paquete de 50
1 options
Código de producto. 12517937 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PDW20CS
En stock
Añadir a la cesta
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Placa de pocillos profundos de 2 ml
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ANSI, SLAS 1-2004
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Color Transparente
    Tipo de producto Microplaca redonda de almacenamiento de 96 pocillos profundos
    Material Polipropileno
    Volumen del pocillo (métrico) 1,8 ml
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad Estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    RCF máx. 4000 xG
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 5/Paq.
    Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) - 80 °C