Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta transparente de formato colgante para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™, paquete de 5
BIOPHARMA
Código de producto. 15571393 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15571393 1000 μL paquete de 3840
1 options
Código de producto. 15571393 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor HT1000CHTRS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    434.17€ / paquete de 3840
    Ahorro 85.83€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™
Axygen ofrece una opción alternativa para su sistema Hamilton™ STARline.
Estas puntas están:
  • Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
  • Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro
  • Disponibles en puntas de polipropileno transparentes o negras conductoras
  • Disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos, gradilla de puntas anidadas y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
  • Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Para utilizar con (aplicación) Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
Formato Gradilla de puntas colgante
Estilo de punta Automatización
Envase 5 gradillas/paquete, 8 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Hamilton MICROLAB Nimbus