Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta transparente de formato colgante para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™, paquete de 5
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
Axygen ofrece una opción alternativa para su sistema Hamilton™ STARline.
Estas puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro
- Disponibles en puntas de polipropileno transparentes o negras conductoras
- Disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos, gradilla de puntas anidadas y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
| Formato | Gradilla de puntas colgante |
| Estilo de punta | Automatización |
| Envase | 5 gradillas/paquete, 12 paquetes/caja |
| Mostrar más |