Learn More
Puntas de pipetas compatibles con Eppendorf™ Axygen™
Código de producto. 12545667 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Eppendorf
Retención baja
Envase:
A granel
En rack
Tamaño de la unidad:
paquete de 1152
paquete de 3456
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Estilo de punta Envase Tamaño de la unidad
12545667 Estéril Retención baja En rack paquete de 1152
12565667 Estéril Eppendorf En rack paquete de 1152
12766619 Estéril Eppendorf En rack paquete de 3456
12736619 No estéril Retención baja En rack paquete de 3456
12511318 No estéril Eppendorf A granel paquete de 5000
12756619 No estéril Eppendorf En rack paquete de 3456
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12545667 Proveedor Axygen N.º de proveedor TE1004BLRS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    122.55€ / paquete de 1152
    Ahorro 1.45€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Compatibles con pipetas Biohit y Eppendorf
  • Disponibles en formato estéril y no estéril
  • Irradiadas con haces de electrones para evitar la degradación del producto
  • Las puntas Maxymum Recovery permiten una recuperación completa de la muestra y una mayor precisión entre puntas
  • Notas de graduación a los 110 μL y 500 μL, permite la confirmación visual del volumen extraído de la pipeta.
  • Volumen: 1000 μL
  • Color: Azul
Información de órdenes
  • Envasado a granel: 500 puntas/paquete. 10 paquetes/caja
  • En rack: 96 puntas/rack, 12 racks/paquete, 3 paquetes/caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μL
Esterilidad Estéril
Color Azul
Formato Gradilla
Estilo de punta Retención baja
Envase En rack
Para utilizar con (equipo) Eppendorf
Graduado Sí
Graduaciones 110 y 500μL