Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
BIOPHARMA
Código de producto. 12742856 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
20 μL
30 μL
45 μL
50 μL
250 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Automation, Puntas finas
Automation, Redondo
Automatización
Automatización, Orificio ancho
Automatización, Puntas finas
Automatización, Redondo
Automatización, orificio ancho, Orificio ancho
Formato:
Gradilla
Gradilla de 384 pocillos
Gradilla, 96
Unit Size:
paquete de 19200
paquete de 3840
paquete de 4800
paquete de 960
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Esterilidad Estilo de punta Formato Unit Size
12742856 250 μL Estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
12732846 10 μL No estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
12742846 10 μL Estéril Automation, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
12792846 20 μL No estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
11980948 20 μL No estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 960
12702856 20 μL Estéril Automation, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
12772846 20 μL No estéril Automatización Gradilla, 96 paquete de 4800
12782846 20 μL Estéril Automatización Gradilla, 96 paquete de 4800
11346294 30 μL Estéril Automation, Puntas finas Gradilla paquete de 3840
15591383 30 μL No estéril Automatización, Puntas finas Gradilla de 384 pocillos paquete de 19200
12722866 30 μL Estéril Automatización, Redondo Gradilla de 384 pocillos paquete de 19200
12712866 30 μL No estéril Automatización, Redondo Gradilla de 384 pocillos paquete de 19200
15501393 30 μL Estéril Automatización, Puntas finas Gradilla de 384 pocillos paquete de 19200
12792856 30 μL No estéril Automatización Gradilla de 384 pocillos paquete de 19200
12782856 45 μL Estéril Automation, Puntas finas Gradilla de 384 pocillos paquete de 19200
12772856 45 μL No estéril Automatización, Puntas finas Gradilla de 384 pocillos paquete de 19200
12772866 50 μL No estéril Automatización Gradilla, 96 paquete de 4800
12782866 50 μL Estéril Automatización Gradilla, 96 paquete de 4800
12792866 50 μL No estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
12702876 50 μL Estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
12712856 250 μL No estéril Automatización Gradilla, 96 paquete de 4800
12722856 250 μL Estéril Automatización Gradilla, 96 paquete de 4800
11990948 250 μL No estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 960
12732856 250 μL No estéril Automatización, Redondo Gradilla, 96 paquete de 4800
12752856 250 μL No estéril Automatización, Orificio ancho Gradilla, 96 paquete de 4800
12559177 250 μL No estéril Automatización, Orificio ancho Gradilla, 96 paquete de 960
12762856 250 μL Estéril Automatización, orificio ancho, Orificio ancho Gradilla, 96 paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12742856 Supplier Axygen™ Supplier No. FX250RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    342.70€ / paquete de 4800
    Ahorro 66.30€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las puntas robóticas Axygen se fabrican según especificaciones rigurosas bajo estrictos controles de proceso y se ensamblan mediante automatización para garantizar un rendimiento y una calidad constantes.
El Axygen La gama de productos de la marca incluye una línea completa de consejos para Beckman Coulter sistemas automatizados de manejo de líquidos. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas de pipeta también están disponibles con Maxymum Recovery, una exclusiva tecnología de retención baja que mejora el rendimiento de la punta y maximiza el uso de sus muestras valiosas.
  • Disponibles en gradillas, estériles en gradilla y con barrera de aerosol (filtradas)
  • Compatible con Beckman Biomek FX y Beckman Multimek instrumentos con cabezal AP96
  • También son compatibles con Span-8 pod cuando la función de detección del nivel de líquido está desconectada
  • Rectitud inigualable para garantizar que la punta entra en el pocillo con suavidad, en cada ocasión.
  • 384/1536-pocillos compatibles para satisfacer sus aplicaciones más exigentes
  • Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • La punta fina mejora la exactitud y precisión en volúmenes de muestra inferiores
  • Máximo recovery™ Las puntas reducen la pérdida de muestras, mejoran la reproducibilidad y la precisión, y minimizan el uso de muestras y reactivos valiosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 250 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ANSI
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Para utilizar con (aplicación) Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
Formato Gradilla, 96
Estilo de punta Automatización, Redondo
Envase 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Línea de productos Beckman Biomek