Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Código de producto. 12732846
Tienda Axygen Scientific Productos
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | Formato | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12732846 | 10 μL | No estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12742846 | 10 μL | Estéril | Automatización, ronda, Round | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 11980948 | 20 μL | No estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 960 |
| 12792846 | 20 μL | No estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12702856 | 20 μL | Estéril | Automatización, Round | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12772846 | 20 μL | No estéril | Automatización | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12782846 | 20 μL | Estéril | Automatización | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 11346294 | 30 μL | Estéril | Automatización, Fine Point | Gradilla | paquete de 3840 |
| 15591383 | 30 μL | No estéril | Automatización, Puntas finas | Gradilla de 384 pocillos | paquete de 19200 |
| 12722866 | 30 μL | Estéril | Automatización, Redondo | Gradilla de 384 pocillos | paquete de 19200 |
| 12712866 | 30 μL | No estéril | Automatización, Redondo | Gradilla de 384 pocillos | paquete de 19200 |
| 15501393 | 30 μL | Estéril | Automatización, Puntas finas | Gradilla de 384 pocillos | paquete de 19200 |
| 12792856 | 30 μL | No estéril | Automatización | Gradilla de 384 pocillos | paquete de 19200 |
| 12782856 | 45 μL | Estéril | Automatización, precisión, Fine Point | Gradilla de 384 pocillos | paquete de 19200 |
| 12772856 | 45 μL | No estéril | Automatización, Puntas finas | Gradilla de 384 pocillos | paquete de 19200 |
| 12772866 | 50 μL | No estéril | Automatización | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12782866 | 50 μL | Estéril | Automatización | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12792866 | 50 μL | No estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12702876 | 50 μL | Estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12712856 | 250 μL | No estéril | Automatización | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12722856 | 250 μL | Estéril | Automatización | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 11990948 | 250 μL | No estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 960 |
| 12732856 | 250 μL | No estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12742856 | 250 μL | Estéril | Automatización, Redondo | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12559177 | 250 μL | No estéril | Automatización, Orificio ancho | Gradilla, 96 | paquete de 960 |
| 12752856 | 250 μL | No estéril | Automatización, Orificio ancho | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
| 12762856 | 250 μL | Estéril | Automatización, orificio ancho, Orificio ancho | Gradilla, 96 | paquete de 4800 |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27934" para aplicar la oferta.
Descripción
El Axygen La gama de productos de la marca incluye una línea completa de consejos para Beckman Coulter sistemas automatizados de manejo de líquidos. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas de pipeta también están disponibles con Maxymum Recovery, una exclusiva tecnología de retención baja que mejora el rendimiento de la punta y maximiza el uso de sus muestras valiosas.
- Disponibles en gradillas, estériles en gradilla y con barrera de aerosol (filtradas)
- Compatible con Beckman Biomek FX y Beckman Multimek instrumentos con cabezal AP96
- También son compatibles con Span-8 pod cuando la función de detección del nivel de líquido está desconectada
- Rectitud inigualable para garantizar que la punta entra en el pocillo con suavidad, en cada ocasión.
- 384/1536-pocillos compatibles para satisfacer sus aplicaciones más exigentes
- Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- La punta fina mejora la exactitud y precisión en volúmenes de muestra inferiores
- Máximo recovery™ Las puntas reducen la pérdida de muestras, mejoran la reproducibilidad y la precisión, y minimizan el uso de muestras y reactivos valiosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
| Formato | Gradilla, 96 |
| Estilo de punta | Automatización, Redondo |
| Envase | 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Línea de productos | Beckman Biomek |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más Mostrar menos |