missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AXUD1 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30604491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30604491 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30604491 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347903JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AXUD1 Polyclonal antibody specifically detects AXUD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AXUD1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AXIN1 up-regulated 1, Axin-1 up-regulated gene 1 protein, AXUD1DKFZp566F164, CSRNP-1, cysteine/serine-rich nuclear protein 1, cysteine-serine-rich nuclear protein 1, FAM130B, Protein URAX1, TAIP3, TAIP-3TGF-beta-induced apoptosis protein 3, TGF-beta induced apoptosis protein 3, URAX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AXIN1 up-regulated 1. (Uniprot# Q96S65)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64651
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.