missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axl Antibody (108724R) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18590077 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590077 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590077 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB154RW

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Axl Monoclonal antibody specifically detects Axl in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Axl
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 108724R
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFOoncogene AXL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Axl, Met1-Pro440, Accession # AAA61243
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.