Learn More
Carl Zeiss™ Microscopio invertido Axio Vert.A1 FL-LED
Descripción
- El Axio Vert.A1 es un microscopio invertido ideal para la investigación rutinaria avanzada y es el único sistema de su clase con una amplia gama de características, pero lo suficientemente compacto como para ubicarse directamente al lado de la incubadora.El sistema ofrece la máxima flexibilidad y están disponibles todas las técnicas de contraste estándar, como campo de brillo, contraste de fase, PlasDIC, IHMC, DIC y epifluorescencia.
- El sistema se ha diseñado teniendo en cuenta la ergonomía y la facilidad de uso.Independientemente de está sentado o de pie, utilice piezas intermedias para trabajar cómodamente en posición vertical.El tubo ergonómico le permite inclinar las lentes según lo necesite.Siempre podrá ver sus muestras fácilmente.Gracias al diseño ergonómico de todas las piezas, sus tareas rutinarias y los flujos de trabajo serán más fáciles.
- El Axio Vert.A1 ofrece iluminación de halógenos o LED para la luz transmitida.Hay dos opciones para la epifluorescencia: el Axio Vert.A1 FL-LED con LED incorporados o el Axio Vert.A1 Fl con capacidad para utilizar una fuente de luz externa para la fluorescencia y ofrecer más flexibilidad.
- Los accesorios disponibles con Axio Vert.A1 son muy grandes y incluyen varios tubos binoculares, puertos de documentación y accesorios para un espacio infinito.Hay una amplia gama de opciones para etapas con insertos disponibles para una amplia gama de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para LED de campo de luz transmitida, LED de contraste de fase Ph1 y LED de epifluorescencia con fototubo intermedio |