Learn More
AX-024, MedChemExpress
Beskrivning
AX-024 is an orally available, first-in-class inhibitor of the TCR-Nck interaction that selectively inhibits TCR-triggered T cell activation with an IC50 ∼1 nM. AX-024 modulates cell signaling by targeting SH3 domains. AX-024 has low-acute toxicity and high potency and selectivity, and strongly inhibit the production of IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 and IL-17A.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | AX-024 |
| CAS | 1370544-73-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H22FNO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | Ethanol : 100 mg/mL (294.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35 mg/mL (103.12 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | COC1=CC=C(OC2)C(C(C3=CC=C(F)C=C3)=C2CN4CCCC4)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 339.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.4 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?