Learn More
AVN-492, MedChemExpress
Código de producto. 16464726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464726 100 mg 100 miligramos
16440037 50 mg 50 miligramos
16426377 5 mg 5 miligramos
16403648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101924
MedChemExpress AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AVN-492
CAS 1220646-23-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21N5O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (278.20 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=C3N(C(C)=C(N(C)C)C(C)=N3)N=C2NC)=O
Peso molecular (g/mol) 359.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.45
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation