Learn More
R&D Systems™ Avidin D [Alkaline Phosphatase]
Código de producto. 18661731 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 unidades
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18661731 100 unidades 1 set
1 options
Código de producto. 18661731 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor A2100NB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Avidin D
Cantidad 100 unidades
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Línea de productos Novus
Para utilizar con (aplicación) To avoid adsorption or denaturing of the enzyme conjugate, dilutions may be made in 20 mM HEPES, 0.5 M NaCl, pH 7.5, containing 0.1 mg/mL IHC- grade BSA. DO NOT USE FRACTION V GRADE BSA. One unit equals 1.0 micromole of p-nitrophenol liberated from p-nitrophenylphosphate per minute at 37C (pH 9.5). Recommended concentration for use is 0.2 units/mL. Storage of dilute solutions of the enzyme conjugate is not recommended.