Learn More
Avagacestat, MedChemExpress
Descripción
Avagacestat (BMS-708163) is a potent inhibitor of γ-secretase, with IC50s of 0.27 nM and 0.30 nM for Aβ42 and Aβ40 inhibition
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avagacestat |
| CAS | 1146699-66-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H17ClF4N4O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BMS-708163 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.98 mM) |
| SMILES | O=S(N([C@@H](C(N)=O)CCC(F)(F)F)CC1=CC=C(C2=NOC=N2)C=C1F)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 520.89 |
| Mostrar más |