Learn More
AV-412, MedChemExpress
Description
AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | AV-412 |
| CAS | 451493-31-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H44ClFN6O7S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MP412 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 28 mg/mL (32.89 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O)=O.C=CC(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2C#CC(N5CCN(C)CC5)(C)C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 851.41 |
| Show More |