Learn More
AV-412 free base, MedChemExpress
Código de producto. 16483848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483848 10 mg 10 miligramos
16436577 5 mg 5 miligramos
16434886 100 mg 100 miligramos
16410227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10346A
MedChemExpress AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AV-412 free base
CAS 451492-95-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28ClFN6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo MP-412 free base
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (98.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C)NC1=CC2=C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)F)N=CN=C2C=C1C#CC(C)(C)N(CC4)CCN4C
Peso molecular (g/mol) 507.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.0
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease