Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosDescripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para plataformas de manipulación de líquidos Tecan están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Gracias a que son totalmente conductoras, estas puntas aumentan el rendimiento de pipeteo. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra fácilmente y la expulsan perfectamente en todo momento.
- Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
- Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | natural |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Para utilizar con (equipo) | Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius |
| Línea de productos | Tecan |
| Fit for Purpose | Estéril y preparado para PCR |