Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos robóticos PerkinElmer™/Packard™ con cabezales de dispensación MDT de 96 y 384 canales
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15222969 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10μL
20μL
30μL
40μL
50µL
180μL
235μL
Esterilizables en autoclave:
Autoclavable
No Autoclavable
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
paquete de 4800
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilizables en autoclave filtradas por Fit for Purpose unitSize
15222969 10μL No Autoclavable Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
15232969 20μL No Autoclavable Sin filtro Estéril paquete de 4800
15242969 20μL Autoclavable Sin filtro Certificado de calidad paquete de 4800
15262969 40μL No Autoclavable Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
15202979 50µL No Autoclavable Sin filtro Estéril paquete de 4800
11870522 50µL Autoclavable Sin filtro Certificado de calidad paquete de 4800
15272989 180μL No Autoclavable Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
15130893 235μL No Autoclavable Sin filtro Estéril paquete de 4800
11816922 235μL Autoclavable Sin filtro Certificado de calidad paquete de 4800
11869173 20μL No Autoclavable Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 19200
13508310 30μL No Autoclavable Sin filtro Estéril paquete de 19200
11806922 30μL Autoclavable Sin filtro Certificado de calidad paquete de 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15222969 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 925021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00€
    1202.00€ / paquete de 4800
    Ahorro 48.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la precisión del pipeteo con estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación.
Puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación robótica de líquidos Perkin Elmer™/Packard™ con brazos de dispensación Varispan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Disponibles no estériles, estériles, con la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™ y bajo nivel de retención
  • Mayor precisión para los ensayos de dispensación múltiple más complejos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Declaraciones de limpieza Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Envase 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Cantidad 4800 puntas
Para utilizar con (equipo) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Línea de productos ART, PerkinElmer/Packard
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR