Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezales dispensadores MP20 y MP200
Código de producto. 11781263 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20μL
20 μl
130 μl
200μL
200 μl
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
4800 PCS
paquete de 4800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por Esterilidad Fit for Purpose Tamaño de la unidad
11781263 20 μl Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11771263 20 μl Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
11781223 20μL Sin filtro No estéril Certificado de calidad 4800 PCS
11741253 130 μl Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11751253 200 μl Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
11791223 200μL Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11781263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 915021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00€
    851.00€ / paquete de 4800
    Ahorro 73.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 20 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Formato Gradilla
Estilo de punta Longitud extendida
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Línea de productos ART, Beckman
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR