Learn More
Kartell Lavador de pipetas automático
Descripción
- Alta calidad y alta velocidad
- Resuelve el problema de lavar pipetas de hasta 600 mm de longitud de forma rápida y segura
- Indispensable en el laboratorio donde se utilizan materiales radiactivos, cáusticos y tóxicos
- El enjuagador de PE se llena a través de la boquilla de pulverización situada en el borde superior
- Esto elimina el efecto de retroceso, ya que la entrada de agua se encuentra encima y lejos de cualquier agua contaminada.
- Las aguas contaminadas se desvían hacia fuera totalmente una vez que se haya alcanzado el punto de sifón en la parte superior del enjuagador, a través del drenaje de gran diámetro situado en el punto más bajo, antes de rellenar automáticamente.
- Durante el lavado, las pipetas se alojan en cestillos especialmente diseñados que minimizan las roturas a medida que amortiguan las puntas de las pipetas contra la base de PE suave.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno, polipropileno |
| Tipo | Lavador de pipetas automático |
| Altura (métrico) | 734 mm |