Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubiertas de recipientes con tapones esterilizables en autoclave
BIOPHARMA
Código de producto. 17851061 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
De 11 a 16 in.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Diámetro (imperial) Tamaño de la unidad
17851061 De 11 a 16 in. paquete de 500
1 options
Código de producto. 17851061 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BWLNWB20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3580.00€
    2854.06€ / paquete de 500
    Ahorro 725.94€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Las cubiertas de recipientes con tapones esterilizables en autoclave para productos para salas limpias Keystone crean un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica y la configuración del equipo
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave hasta 135 °C
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Recipientes con tapón
Incluye Indicador de vapor
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 500
N.° por paquete 1
Tamaño 20 in
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Diámetro (imperial) De 11 a 16 in.
Tipo de producto Portada