Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubiertas de recipientes con tapones esterilizables en autoclave
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas, mientras se realizan actividades de configuración de líneas de llenado
- Medidas de protección ideales: Se deja en su lugar mientras las puertas del aislador o cRABS están abiertas, y se retira a través del sistema de guantes del aislador después de cerrar las puertas
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave generadora de partículas
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor incluido
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Celulosa |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |