Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubiertas de manguitos esterilizables en autoclave
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Los minimanguitos BHD esterilizables en autoclave proporcionan un medio práctico para cubrir matraces, vasos de precipitados, contenedores, botellas de medios, válvulas, tuberías y mangueras
- Los tapones se pueden usar para evitar que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
- Se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
- Transpirable, a la vez que proporciona una barrera aceptable después de la esterilización
- Utiliza un cierre elástico de caucho sin látex para crear un sello positivo alrededor de todas las aberturas
- Procesados y envasados en áreas de producción de salas limpias ISO 6 y 8
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Celulosa |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Embalaje exterior | Bolsa de polietileno fácil de rasgar con sellado térmico |
| Mostrar más |