Learn More
Aurothioglucosa 80%, TRC
Código de producto. 30137777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137777 10 mg 10 miligramos
30134911 5 mg 5 miligramos
30006973 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79479010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12192-57-3
Fórmula molecular C6 H11 Au O5 S
Peso molecular (g/mol) 392.18
Sinónimo Gold, [1-(thio-κS)-D-glucopyranosato-κO2]-, D-Glucose, 1-thio-, S-gold deriv. (6CI), Gold, (1-thio-D-glucopyranosato)- (8CI), Gold, (1-thio-D-glucopyranosato-O2,S1)-, D-Glucopyranose, 1-thio-, gold complex, [1-(Thio-κS)-D-glucopyranosato-κO2]gold, (D-Glucopyranosylthio)gold, Aureotan, Auromyose, Aurothioglucose, Aurumine, Authron, Brenol, Glucose, 1-thio-, gold salt (1:1), Glysanol B, Gold thioglucose, Gold, (D-glucopyranosylthio)-, Oronol, Solganal, Solganal B
Nombre IUPAC oro (1+); (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-tiolato
SMILES OC[C@H]1OC2[S-][Au+][OH][C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aurothioglucose
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.9993