Learn More
Ácido aurintricarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488426 100 g 100 g
11468426 5 g 5 g
11478426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15905.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4431-00-9 | C22H14O9 | 422.345 g/mol
Aurintricarboxylic acid is employed as a powerful inhibitor of cellular processes, including apoptosis, that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes. It binds to a FGF and reduces its angiogenic activity. Aurintricarboxylic Acid has been shown to inhibit apoptotic cell death in various cell types induced by a variety of factors. It Inhibits protein-nucleic acid interactions. It stimulates the tyrosine phosphorylation of MAP kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido aurintricarboxílico se emplea como un potente inhibidor de los procesos celulares, incluida la apoptosis, que dependen de la formación de complejos de proteína-ácido nucleico. Se une a un FGF y reduce su actividad angiogénica. Se ha demostrado que el ácido aurintricarboxílico inhibe la muerte de células apoptóticas en varios tipos de células inducidas mediante una variedad de factores. Inhibe las interacciones proteína-ácido nucleico. Estimula la fosforilación de tirosina de MAP quinasas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4431-00-9
Fórmula molecular C22H16O9
Peso molecular (g/mol) 424.36
Número MDL MFCD00011663
Clave InChI YETAHXYTPZCNBG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo aurintricarboxylic acid, aluminon free acid, aluminon, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene di salicylic acid, benzoic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxyphenyl 3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-2-hydroxy, 1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 3-bis 3-carboxy-4-hydroxyphenyl methylene-6-oxo, 3,3'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 6-hydroxybenzoic acid, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 2-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 2259
ChEBI CHEBI:87397
Nombre IUPAC ácido 5-[(3-carboxi-4-hidroxifenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(C=CC1=O)C(C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aurintricarboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2228904
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.35