Learn More
Ácido aurintricarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Aurintricarboxylic acid is employed as a powerful inhibitor of cellular processes, including apoptosis, that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes. It binds to a FGF and reduces its angiogenic activity. Aurintricarboxylic Acid has been shown to inhibit apoptotic cell death in various cell types induced by a variety of factors. It Inhibits protein-nucleic acid interactions. It stimulates the tyrosine phosphorylation of MAP kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido aurintricarboxílico se emplea como un potente inhibidor de los procesos celulares, incluida la apoptosis, que dependen de la formación de complejos de proteína-ácido nucleico. Se une a un FGF y reduce su actividad angiogénica. Se ha demostrado que el ácido aurintricarboxílico inhibe la muerte de células apoptóticas en varios tipos de células inducidas mediante una variedad de factores. Inhibe las interacciones proteína-ácido nucleico. Estimula la fosforilación de tirosina de MAP quinasas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aurintricarboxylic acid |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2228904 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.35 |
Seguridad y manipulación
- Aurintricarboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Aurintricarboxylic acid