Learn More
Clorhidrato de Auramina O (~75%), TRC
Código de producto. 18041020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18041020 5 g 5 g
18021630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18041020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7945455G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2465-27-2
Fórmula molecular C17 H21 N3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 303.83
Sinónimo 4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine monohydrochloride, C.I. Basic Yellow 2, C.I. Basic Yellow 2 monohydrochloride, ADC Auramine O, Aizen Auramine, Aizen Auramine OH, Aizen Auramine OW 100, Aizen Auramine conc.SFA, Arazine Yellow, Auramin, Auramine, Auramine 0-100, Auramine A1, Auramine Extra, Auramine Extra 0-100, Auramine Extra 0-125, Auramine Extra Conc. A, Auramine FA, Auramine FWA, Auramine II, Auramine Lake Yellow O, Auramine N, Auramine O, Auramine O Extra Conc. A Export, Auramine ON, Auramine OO, Auramine OOO, Auramine OS, Auramine Pure, Auramine SP, Auramine Yellow, Auramine chloride, Auramine hydrochloride, Basic Flavine Yellow O, Basic Light Yellow, Basic Light Yellow O, Basic Yellow 2, Basic yellow O, Basonyl Yellow 120, C.I. 41000, Calcozine Yellow OX, Flexo Yellow 110, Mitsui Auramine O
Nombre IUPAC 4-[4-(dimetilamino)bencenocarboximidoil]-N,N-dimetilanilina; clorhidrato
SMILES Cl.CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Yellow 34
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1502