Learn More
3M™ Mascarilla para especialidades Aura™, serie 9300
Código de producto. 12014128
Change view
Click to view available options
:
Filter efficiency: FFP1; Unvalved; Shape: cup
Código de producto.
12014128 Filter efficiency: FFP1; Unvalved; Shape: cup
1 options
Código de producto. 12014128 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034739
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ligero y plegable. El respirador de partículas 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Se adapta a una amplia gama de formas y tamaños de cara
  • Tecnología de filtro de baja resistencia a la respiración para una respiración más fácil
  • El ingenioso diseño de tres paneles se adapta a más movimientos faciales durante el habla, para que su uso sea más cómodo
  • Un panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas
  • Un panel de nariz esculpido mejora la compatibilidad con gafas
  • Una innovadora lengüeta para el mentón para facilitar la colocación y el ajuste del respirador en la cara
  • Se suministra en un embalaje higiénico para ayudar a proteger la mascarilla de la contaminación antes de su uso. También permite el almacenamiento práctico y la dispensación en el lugar de trabajo.
  • La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor