Description
Los respiradores de partículas tienen un diseño ergonómico, de tres paneles, con plegado plano y un medio filtrante de baja resistencia a la respiración. Disponible en niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3 con o sin válvulas, innovadora pestaña en la barbilla para ajustes fáciles y un panel superior esculpido y en relieve que ayuda a reducir el empañamiento de las gafas.
- Proporciona protección cómoda contra polvos y nieblas en una amplia variedad de aplicaciones industriales y otros entornos peligrosos.
- Ofrece protección FFP1, FFP2 y FFP3.
- El diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial.
- El estilo esculpido y de perfil bajo del panel superior en relieve crea un sello eficaz, reduce el empañamiento de las gafas y mejora la compatibilidad de las gafas.
- La tecnología de filtro de baja resistencia promueve una respiración más fácil y la innovadora pestaña de la barbilla permite ajustes simples.
- Elija sin estilo de válvula o con estilos de válvula que cuentan con 3M™ Cool Flow™ para reducir la acumulación de calor y ayudar a proporcionar una protección cómoda en condiciones cálidas y húmedas.
- Envasado individualmente en envoltorio higiénico para evitar la contaminación antes de su uso.
- Las diademas trenzadas y codificadas por colores le ayudan a identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (APF 4), azul para FFP2 (APF 10) y rojo para FFP3 (APF 20).
- El diseño plegable hace que sea fácil guardarlos cuando no están en uso.
- Los respiradores funcionan bien con 3M Productos de protección ocular y auditiva.
Spécification
Spécification
| Factor de protección asignado (APF) | 4 |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE conforme a EN 149:2001A1:2009 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certificaciones (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | FFP1 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.